missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphthalenamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromo-N,N-dibutyl-2-naphthalenamine |
| CAS | 90133-98-5 |
| Molekylformel | C18H24BrN |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24BrN/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)18-10-8-15-13-17(19)9-7-16(15)14-18/h7-10,13-14H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(Br)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-N,N-dibutylnaphthalen-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.29 |
| Formel vikt | 333.1092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?