missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromoacetyl-2-dimethylaminonaphthalene |
| CAS | 210832-86-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C14 H14 Br N O |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14BrNO/c1-16(2)13-6-5-10-7-12(14(17)9-15)4-3-11(10)8-13/h3-8H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)CBr |
| IUPAC-namn | 2-bromo-1-[6-(dimethylamino)naphthalen-2-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.17 |
| Formel vikt | 291.0259 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?