missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromobenzene-1,2,4-triol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromobenzene-1,2,4-triol |
| CAS | 1480325-12-9 |
| Molekylformel | C6H5BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-1,2,4-benzenetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrO3/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H |
| LEDER | Oc1cc(O)c(O)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | 6-bromobenzene-1,2,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.01 |
| Formel vikt | 203.9422 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?