Läs mer
6-Bromobenzo{a}pyrene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromobenzo[a]pyrene |
| CAS | 21248-00-0 |
| Molekylformel | C20H11Br |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromobenzo[a]pyrene (ACI), Benzo[a]pyrene, 6-bromo- (7CI, 8CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H11Br/c21-20-16-7-2-1-6-14(16)15-10-8-12-4-3-5-13-9-11-17(20)19(15)18(12)13/h1-11H |
| LEDER | BrC1=C2C=CC=CC2=C3C4=C1C=CC5=C4C(C=C3)=CC=C5 |
| IUPAC-namn | 6-bromobenzo[a]pyrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.21 |
| Formel vikt | 330.0044 |