Läs mer
6-Bromokroman, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396614
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10396614 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10041534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396614 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32810DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3875-78-3
Molekylformel C9H9BrO
Molekylvikt (g/mol) 213.074
MDL-nummer MFCD10698725
InChI-nyckel KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
PubChem CID 10856814
IUPAC-namn 6-brom-3,4-dihydro-2H-kromen
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromochroman
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 213.07
Procent renhet 97%