Läs mer
6-Bromochromone-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15434677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434677 25 g 25g
15424677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32009.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51484-06-1
Molekylformel C10H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 269.05
MDL-nummer MFCD01242619
InChI-nyckel QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
IUPAC-namn 6-bromo-4-oxochromene-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Smältpunkt 265°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 269.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.