Läs mer
6-bromokumarin-3-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11438286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438286 25 g 25g
11428286 5 g 5g
11448286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15354.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2199-87-3 | C10H5BrO4 | 269,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2199-87-3
Molekylformel C10H5BrO4
Molekylvikt (g/mol) 269.05
MDL-nummer MFCD00047640
InChI-nyckel XFQHPAXNKDYMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6-bromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20alzr, maybridge1_000837, 6-bromo-3-carboxy-coumarin, 6-bromo-coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-6-bromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid,6-bromo-2-oxo, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 6-bromo-2-oxo
PubChem CID 694463
IUPAC-namn 6-brom-2-oxokromen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromocoumarin-3-carboxylic acid
Smältpunkt 194 °C till 196 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 13960
Formel vikt 269.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.