Läs mer
6-Bromohexanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexanal |
| CAS | 57978-00-4 |
| Molekylformel | C6H11OBr |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h6H,1-5H2 |
| LEDER | BrCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 6-bromohexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.05 |
| Formel vikt | 177.9993 |