missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Bromohexanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexanal |
| CAS | 57978-00-4 |
| Molekylformel | C6H11OBr |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h6H,1-5H2 |
| LEDER | BrCCCCCC=O |
| IUPAC-namn | 6-bromohexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 179.05 |
| Formel vikt | 177.9993 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?