Läs mer
6-Bromohexanenitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080740
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
Produktkod. 11468583
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10400.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2,6-lutidin används som lösningsmedel i organisk syntes och som en steriskt hindrad mild bas. Den används också som vulkaniseringsaccelerator för färgämnen, hartser och gummi. Det fungerar också som en livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6621-59-6
Molekylformel C6H10BrN
Molekylvikt (g/mol) 176.06
MDL-nummer MFCD00013834
InChI-nyckel PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
PubChem CID 81093
IUPAC-namn 6-bromhexannitril
LEDER BrCCCCCC#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromohexanenitrile
Densitet 1.328
Kokpunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C
Brytningsindex 1.4775
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1744172
Formel vikt 176.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.