Läs mer
6-bromhexansyra, 98+%
Produktkod. 11472418
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472418 500 g 500g
11452418 25 g 25g
11462418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15761.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195,056 g/mol
6-bromhexansyra används vid framställning av N-acylsulfonamider, diaryltioetrar och 2-litio-1,3-ditian. Det används ofta som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Bromhexansyra används vid framställning av N-acylsulfonamider, diaryltioetrar och 2-litio-1,3-ditian. Det används ofta som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4224-70-8
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.056
MDL-nummer MFCD00004422
InChI-nyckel NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC-namn 6-bromhexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromohexanoic acid
Smältpunkt 32 °C till 35 °C
Kokpunkt 165 °C till 170 °C (20 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1749740
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 195.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.