Läs mer
6-Bromohexanoic acid, 98%
Produktkod. 11672699 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11672699 500 g Glasflaska 500g
10523341 25 g Glasflaska 25g
10543531 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11672699 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 165675000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4224-70-8 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4224-70-8
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
InChI-nyckel NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocaproic acid, hexanoic acid, 6-bromo, 6-bromo-hexanoic acid, 6-bromo-n-caproic acid, 6-bromo hexanoic acid, epsilon-bromo caproic acid, 6-bromo hexanoicacid, 6bromohexanoic acid, 6-bromo-hexanicacid, 6-bromo-caproic acid
PubChem CID 20210
ChEBI CHEBI:60700
IUPAC-namn 6-bromhexansyra
LEDER C(CCC(=O)O)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromohexanoic acid
Smältpunkt 32.0°C to 35.0°C
Färg Orange till Vit
Kokpunkt 165.0°C to 170.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)5CO2H
Kvantitet 500 g
Beilstein 02,II,287
Formel vikt 195.06
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.