Läs mer
6-Bromohexanoic Acid Sodium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 50530-06-8 |
| Molekylformel | C6H10BrNaO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Sodium 6-Bromohexanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2.Na/c7-5-3-1-2-4-6(8)9;/h1-5H2,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)CCCCCBr |
| IUPAC-namn | sodium;6-bromohexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.04 |
| Formel vikt | 215.9762 |