Läs mer
6-bromhexansyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexanoic Acid |
| CAS | 4224-70-8 |
| Molekylformel | C6H11BrO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-Bromocaproic Acid, ω-Bromohexanoic αcid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromhexansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.05 |
| Formel vikt | 193.9942 |