Läs mer
6-bromhexanoylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468913
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468913 25 g 25g
11314649 5 g 5g
11478913 100 g 100g
11488913 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468913 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11063.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22809-37-6 | C6H10BrClO | 213.499 g/mol
6-Bromohexanoylklorid används som mellanprodukter, organisk syntes, kemisk forskning, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 6-Bromhexanoylklorid används som mellanprodukter, organisk syntes, kemisk forskning, jordbrukskemikalier och färgämnen
.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten. Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22809-37-6
Molekylformel C6H10BrClO
Molekylvikt (g/mol) 213.499
MDL-nummer MFCD00000761
InChI-nyckel HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
IUPAC-namn 6-bromhexanoylklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromohexanoyl chloride
Densitet 1.397
Kokpunkt 119°C to 120°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Acrid
Linjär formel Br(CH2)5COCl
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1749739
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 213.5
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.