Läs mer
6-bromhexanoylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478913
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 11478913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11063.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22809-37-6 | C6H10BrClO | 213.499 g/mol
6-Bromohexanoylklorid används som mellanprodukter, organisk syntes, kemisk forskning, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 6-Bromhexanoylklorid används som mellanprodukter, organisk syntes, kemisk forskning, jordbrukskemikalier och färgämnen
.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara behållaren väl tillsluten. Fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22809-37-6
Molekylformel C6H10BrClO
Molekylvikt (g/mol) 213.499
MDL-nummer MFCD00000761
InChI-nyckel HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
PubChem CID 89848
IUPAC-namn 6-bromhexanoylklorid
LEDER C(CCC(=O)Cl)CCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromohexanoyl chloride
Densitet 1.397
Kokpunkt 119°C to 120°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Acrid
Linjär formel Br(CH2)5COCl
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1749739
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 213.5
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.