Läs mer
6-Bromohexylamine Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexylamine, Hydrobromide |
| CAS | 14502-76-2 |
| Molekylformel | C6 H14 Br N . Br H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14BrN.BrH/c7-5-3-1-2-4-6-8;/h1-6,8H2;1H |
| LEDER | Br.NCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromohexan-1-amine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 261 |
| Formel vikt | 258.9571 |