Läs mer
(6-bromhexyloxi)-tert-butyldimetylsilan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7052739
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Produktkod. 15441888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55581.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129368-70-3
Molekylformel C12H27BrOSi
Molekylvikt (g/mol) 295.336
MDL-nummer MFCD01863708
InChI-nyckel PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
IUPAC-namn 6-bromhexoxi-tert-butyl-dimetylsilan
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Specifikationer
Kokpunkt 276°C
Kemiskt namn eller material (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 mL
Flampunkt 110°C (230°F)
Formel vikt 295.34
Procent renhet 99%
Brytningsindex 1.457
Densitet 1.053 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.