Läs mer
6-Bromohexyltriethylammonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromohexyltriethylammonium Bromide |
| CAS | 161097-76-3 |
| Molekylformel | C12 H27 Br N . Br |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H27BrN.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-10-8-7-9-11-13;/h4-12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 6-bromohexyl(triethyl)azanium;bromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 345.16 |
| Formel vikt | 343.051 |