Läs mer
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15429045
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15429045
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H35790.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 749849-14-7
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.04
MDL-nummer MFCD04116918
InChI-nyckel FQBFPVLZLNEQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15865, buttpark 154\50-31, emcs ;6-maleimidocaproic acid nhs, 6-bromo-2-imidazo 1,2-a pyridinecarboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 2757018
IUPAC-namn 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
LEDER OC(=O)C1=CN2C=C(Br)C=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 241.05 (Anhydrous)
Procent renhet 95%