Läs mer
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15532303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15532303 5 g 5g
15522303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15532303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449910050
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 944896-42-8
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.04
MDL-nummer MFCD10698063
InChI-nyckel SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 22031912
IUPAC-namn 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 241.04
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.