Läs mer
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin, 98 %
Produktkod. 15457397
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457397 1 g 1g
15467397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34453.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6188-23-4 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Det används i organiska synteser och som farmaceutiska mellanprodukter. De bästa resultaten erhölls med laktamer som kunde införas på 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin. 1,2-dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-metyl-2-oxo-3-pyridinkarbonitrilhydrokloridmonohydrat 6 syntetiserades i 5 steg från 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin med användning av [2-14C]-amid-cyanoacetkällan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i organiska synteser och som farmaceutiska mellanprodukter. De bästa resultaten erhölls med laktamer som kunde införas på 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin. 1,2-dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-metyl-2-oxo-3-pyridinkarbonitrilhydrokloridmonohydrat 6 syntetiserades i 5 steg från 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin med användning av [2-14C]-amid-cyanoacetkällan.
Löslighet svagt löslig i vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6188-23-4
Molekylformel C7H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 197.035
MDL-nummer MFCD06496200
InChI-nyckel FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 2795547
IUPAC-namn 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin
LEDER C1=CC2=NC=CN2C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Smältpunkt 78°C to 80°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 197.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.