Läs mer
6-Bromoindol, 96 %
Produktkod. 10785905 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785905 5 g Glasflaska 5g
10224774 250 mg Glasflaska 250mg
10602835 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10785905 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 397360050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
CAS: 52415-29-9 | C8H6BrN | 196,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52415-29-9
Molekylformel C8H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 196.05
MDL-nummer MFCD00238550
InChI-nyckel MAWGHOPSCKCTPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoindole, 1h-indole, 6-bromo, bromoindole-6, 6-bromo-indole, 6-brom-1h-indole, pubchem1662, 6-bromo-1-h-indole, 6-bromindol, maybridge1_006369
PubChem CID 676493
IUPAC-namn 6-brom-lH-indol
LEDER C1=CC(=CC2=C1C=CN2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoindole
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92,0 °C till 96,0 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 196.05
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.