Läs mer
6-Bromoindol, TRC
Produktkod. 30347454
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30347454 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30347454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6845602.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromindole
CAS 52415-29-9
Molekylformel C8 H6 Br N
Kvantitet 2.5 g
Synonym 6-Bromindole, GR40187X, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
InChI formel InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
LEDER Brc1ccc2cc[nH]c2c1
IUPAC-namn 6-bromo-1H-indol
Molekylvikt (g/mol) 196.044
Formel vikt 194.968