Läs mer
6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Bromomethyl)-2-pyridinemethanol |
| CAS | 40054-01-1 |
| Molekylformel | C7H8BrNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)-6-(hydroxymethyl)pyridine, 6-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)pyridine, [6-(Bromomethyl)pyridin-2-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8BrNO/c8-4-6-2-1-3-7(5-10)9-6/h1-3,10H,4-5H2 |
| LEDER | OCc1cccc(CBr)n1 |
| IUPAC-namn | [6-(bromomethyl)pyridin-2-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.05 |
| Formel vikt | 200.9789 |