Läs mer
6-(brommetyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10495882
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10495882 1 g 1g
10193494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10495882 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00408DA
Kemiska identifierare
CAS 499770-96-6
Molekylformel C10H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 243.10
MDL-nummer MFCD05664399
InChI-nyckel QDRNTKFXSFDJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromomethyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-3,4-dihydro, 6-bromomethyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 6-bromomethyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin
PubChem CID 2794992
IUPAC-namn 6-(brommetyl)-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin
LEDER BrCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Bromomethyl)-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 243.1
Procent renhet 97%