Läs mer
6-(brommetyl)-4-klor-2-(trifluormetyl)kinolin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314632
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10314632 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10121222 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10314632 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM07330EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 123637-51-4
Molekylformel C11H6BrClF3N
Molekylvikt (g/mol) 324.525
MDL-nummer MFCD00153079
InChI-nyckel SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736346
IUPAC-namn 6-(brommetyl)-4-klor-2-(trifluormetyl)kinolin
LEDER C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
Formel vikt 324.53
Procent renhet 95%