Läs mer
6-Bromooxindole, 97%
Produktkod. 15492428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492428 1 g 1g
15402438 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56012.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99365-40-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
6-Bromoxindolderivat används vid framställning av p38alfa-hämmare som potentiella antiinflammatoriska medel. Det används som mellanprodukt i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Bromoxindolderivat används vid framställning av p38alfa-hämmare som potentiella antiinflammatoriska medel. Det används som mellanprodukt i läkemedel.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99365-40-9
Molekylformel C8H6BrNO
Molekylvikt (g/mol) 212.05
MDL-nummer MFCD02179605,MFCD22576660
InChI-nyckel JARRYVQFBQVOBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromooxindole, 6-bromoindolin-2-one, 6-bromo-2-oxindole, 6-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-bromo-2-oxyindole, 6-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-bromo-2-indolinone, 6-bromooxindol, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 6-bromo-1,3-dihydro
PubChem CID 2773289
IUPAC-namn 6-brom-1,3-dihydroindol-2-on
LEDER BrC1=CC=C2CC(=O)NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromooxindole
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 212.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.