Läs mer
6-bromooxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10336684 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336684 500 mg Glasflaska 500mg
1 options
Produktkod. 10336684 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399435000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 99365-40-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromooxindole
CAS 99365-40-9
Smältpunkt 217.0°C to 221.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H6BrNO
MDL-nummer MFCD02179605,MFCD22576660
Kvantitet 500 mg
Synonym 6-bromooxindole, 6-bromoindolin-2-one, 6-bromo-2-oxindole, 6-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-bromo-2-oxyindole, 6-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-bromo-2-indolinone, 6-bromooxindol, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 6-bromo-1,3-dihydro
InChI-nyckel JARRYVQFBQVOBE-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrC1=CC=C2CC(=O)NC2=C1
IUPAC-namn 6-brom-1,3-dihydroindol-2-on
Molekylvikt (g/mol) 212.05
PubChem CID 2773289
Formel vikt 212.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromooxindole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.