Läs mer
6-Bromopicolinamide, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30946797
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30946797 5 g 5g
30940025 25 g 25g
30938684 250 mg 250mg
30934149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30946797 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1085765g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopicolinamide
CAS 25194-52-9
Molekylformel C6H5BrN2O
MDL-nummer MFCD00234154
Kvantitet 5 g
LEDER O=C(N)C1=NC(Br)=CC=C1
Molekylvikt (g/mol) 201.02
Procent renhet 98%