Läs mer
6-Bromopicolinic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromopicolinic acid |
| CAS | 21190-87-4 |
| Molekylformel | C6H4BrNO2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-1-2-4(8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)c1cccc(Br)n1 |
| IUPAC-namn | 6-bromopyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.01 |
| Formel vikt | 200.9425 |