Läs mer
6-Bromopiperonal, 98 %
Produktkod. 11478117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478117 5 g 5g
11488117 25 g 25g
11498117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17510.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
6-Bromopiperonal används som en mellanprodukt vid framställning av GPR30-selektiv agonist G-1.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-Bromopiperonal används som en mellanprodukt vid
framställning av GPR30-selektiv agonist G-1.
Löslighet Löslig
i DMSO,
metanol
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15930-53-7
Molekylformel C8H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 229.03
MDL-nummer MFCD00022952
InChI-nyckel CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
LEDER BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopiperonal
Smältpunkt 127°C to 130°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,methanol
IUPAC-namn 6-brom-1,3-bensodioxol-5-karbaldehyd
Formel vikt 229.03
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.