Läs mer
6-Bromopiperonal, 98 %
Produktkod. 10783013 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10783013 5 g Glasflaska 5g
10591092 1 g Glasflaska 1g
10178043 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10783013 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355920050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15930-53-7 | C8H5BrO3 | 229,03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15930-53-7
Molekylformel C8H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 229.03
MDL-nummer MFCD00022952
InChI-nyckel CSQUXTSIDQURDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopiperonal, 6-bromo-benzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, piperonal, 6-bromo, 6-bromobenzo d 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, 6-bromo-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo-2h-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde, 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromobenzo 1,3 dioxole-5-carbaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-methylenedioxy
PubChem CID 95062
IUPAC-namn 6-brom-1,3-bensodioxol-5-karbaldehyd
LEDER BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopiperonal
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 125 °C till 129 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 229.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromopiperonal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.