Läs mer
6-bromopurin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromopurine |
| CAS | 767-69-1 |
| Molekylformel | C5H3BrN4 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Bromo-1H-purine, 6-Bromo-9H-purine, 6-Bromopurine, NSC 45150 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrN4/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| LEDER | Brc1ncnc2nc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 6-bromo-7H-purin |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.01 |
| Formel vikt | 197.9541 |