Läs mer
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin, 97 %
Produktkod. 15466727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466727 1 g 1g
15476727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15466727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33855.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198,02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin är en reaktant i syntesen av LDN-212854, en selektiv och potent hämmare av BMP typ I-receptorkinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin är en reaktant i syntesen
av LDN-212854, en selektiv och potent hämmare av BMP typ I-receptorkinaser.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 705263-10-1
Molekylformel C6H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD09832894
InChI-nyckel VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
IUPAC-namn 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin
LEDER BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Smältpunkt 122 °C till 124 °C
Kvantitet 1 g
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 198.02
Procent renhet 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Conseils de prudence
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.