Läs mer
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine, 97%
Produktkod. 15476727
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476727 5 g 5g
15466727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15476727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33855.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 705263-10-1 | C6H4BrN3 | 198.02 g/mol
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin är en reaktant i syntesen av LDN-212854, en selektiv och potent hämmare av BMP typ I-receptorkinaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin är en reaktant i syntesen
av LDN-212854, en selektiv och potent hämmare av BMP typ I-receptorkinaser.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 705263-10-1
Molekylformel C6H4BrN3
Molekylvikt (g/mol) 198.02
MDL-nummer MFCD09832894
InChI-nyckel VDHTXLUCUNPVLO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromo, pubchem15248, acmc-209of0
PubChem CID 22236701
IUPAC-namn 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidin
LEDER BrC1=CN2N=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Smältpunkt 122°C to 124°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 198.02
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.