Läs mer
(6-brompyrid-2-yl)tributylstannan, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769205
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10769205 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10450754 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769205 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08548DA
Kemiska identifierare
CAS 189083-81-6
Molekylformel C17H30BrNSn
Molekylvikt (g/mol) 447.048
MDL-nummer MFCD11706981
InChI-nyckel ZRPIKMNUVOBWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine, pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl, 6-bromopyrid-2-yl tributylstannane, acmc-20ao22, 2-bromopyridin-6-yl tributylstannane, 2-bromo-6-tributylstannyl-pyridine, 2-bromo-6-tributylstannyl pyridine h-nmr
PubChem CID 24787029
IUPAC-namn (6-brompyridin-2-yl)-tributylstannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Bromopyrid-2-yl)tributylstannane
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 447.05
Procent renhet 95%