Läs mer
6-Bromopyridin-2-karbaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10197052
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10197052 1 g 1g
10052174 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07535DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 34160-40-2
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.008
MDL-nummer MFCD02683546
InChI-nyckel QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC-namn 6-brompyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.01
Procent renhet 97%