Läs mer
6-bromopyridin-2-karboxaldehyd, 97 %
Produktkod. 11385639
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385639 1 g 1g
11395639 5 g 5g
11305649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19518.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 34160-40-2 | C6H4BrNO | 186,008 g/mol
6-Bromopyridin-2-karboxaldehyd används i studien av en rodiumkatalyserad, reduktiv aldolkoppling med divinylketoner som leder till synö-hydroxienoner. Det används också som en byggsten för Tris[(pyridyl)metyl]aminligander.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Bromopyridin-2-karboxaldehyd används i studien av en rodiumkatalyserad, reduktiv aldolkoppling med divinylketoner som leder till syn ß-hydroxienoner. Det används också som en byggsten för Tris[(pyridyl)metyl]aminligander.
Löslighet
Löslig i diklormetan, eter, etylacetat och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34160-40-2
Molekylformel C6H4BrNO
Molekylvikt (g/mol) 186.008
MDL-nummer MFCD02683546
InChI-nyckel QWFHFNGMCPMOCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromopicolinaldehyde, 6-bromo-2-formylpyridine, 6-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 2-bromo-6-formylpyridine, 6-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 2-bromopyridine-6-carboxaldehyde, 6-bromo-2-pyridine carboxaldehyde, 6-bromopicolylaldehyde
PubChem CID 2757009
IUPAC-namn 6-brompyridin-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=NC(=C1)Br)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 79°C to 83°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1524300
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 186.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.