Läs mer
6-bromopyridin-2-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30335025
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30335025 1 g
1 options
Produktkod. 30335025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6867601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
CAS 34160-40-2
Molekylformel C6 H4 Br N O
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-3-1-2-5(4-9)8-6/h1-4H
LEDER Brc1cccc(C=O)n1
IUPAC-namn 6-bromopyridin-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 186.01
Formel vikt 184.9476