Läs mer
6-bromopyridin-3-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30344493
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30344493 10 g
1 options
Produktkod. 30344493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68676310G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
CAS 149806-06-4
Molekylformel C6 H4 Br N O
Kvantitet 10 g
Synonym Nicotinic Acid Impurity 5
InChI formel InChI=1S/C6H4BrNO/c7-6-2-1-5(4-9)3-8-6/h1-4H
LEDER Brc1ccc(C=O)cn1
IUPAC-namn 6-bromopyridin-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 186.01
Formel vikt 184.9476