Läs mer
6-bromoquinazolin-2,4(1H,3H)-dion, 97 %
Produktkod. 15490289
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490289 1 g 1g
15410299 250 mg 250mg
15400299 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63547.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 88145-89-5 | C8H5BrN2O2 | 241,044 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88145-89-5
Molekylformel C8H5BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 241.044
MDL-nummer MFCD00462868
InChI-nyckel JZDVFUAHGLJVQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6-bromo-2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromoquinazoline-2,4-dione, 6-bromoquinazoline-2,4-diol, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6-bromo, 6-bromo-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione, 6-bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, bromoquinazolinedione, pubchem20961, acmc-209qre
PubChem CID 617686
IUPAC-namn 6-brom-lH-kinazolin-2,4-dion
LEDER C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 241.04
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Bromoquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.