Läs mer
6-Bromoquinolin-5-karbonitril, 95 %
Produktkod. 15485818
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485818 250 mg 250mg
15475818 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485818 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59484.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 1188365-70-9 | C10H5BrN2 | 233,068 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1188365-70-9
Molekylformel C10H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 233.068
MDL-nummer MFCD22683072
InChI-nyckel DTWHKRFZYKUTHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-Bromo-5-cyanoquinoline
PubChem CID 70817991
IUPAC-namn 6-bromkinolin-5-karbonitril
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2C#N)Br)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoquinoline-5-carbonitrile
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3439
Beilstein 20114547
Formel vikt 233.07
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.