Läs mer
6-bromoquinolin, 97 %
Produktkod. 15481258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15481258 1 g 1g
15401268 250 mg 250mg
15491258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55111.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5332-25-2 | C9H6BrN | 208,058 g/mol
6-Bromokinolin används som finkemisk och farmaceutisk mellanprodukt, som används som kopplingsreagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-Bromokinolin används som finkemisk och farmaceutisk intermediär, som används som kopplingsreagens.
Löslighet Löslig i aceton, acetonitril, diklormetan
, etylacetat och THF.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5332-25-2
Molekylformel C9H6BrN
Molekylvikt (g/mol) 208.058
MDL-nummer MFCD00024023
InChI-nyckel IFIHYLCUKYCKRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 6-bromo, 6-bromo-quinoline, 6-bromo quinoline, 6-bromchinolin, 6-bromchinolin;, 6-br-quinoline, 6-bromooquinoline, acmc-20aits, pubchem2374, 6-bromoquinoline
PubChem CID 79243
IUPAC-namn 6-bromokinolin
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2)Br)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoquinoline
Smältpunkt 24°C
Densitet 1.538
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.663
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in acetone,acetonitrile,dichloromethane,ethyl acetate and THF.
Formel vikt 208.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.