Läs mer
6-Bromoquinolin, TRC
Produktkod. 30340089
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30340089 1 g
1 options
Produktkod. 30340089 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6868801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoquinoline
CAS 5332-25-2
Molekylformel C9 H6 Br N
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H
LEDER Brc1ccc2ncccc2c1
IUPAC-namn 6-bromoquinolin
Molekylvikt (g/mol) 208.05
Formel vikt 206.9684