Läs mer
6-bromokinoxalin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10441874
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10441874 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10019131 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10441874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC11710DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50998-17-9
Molekylformel C8H5BrN2
Molekylvikt (g/mol) 209.05
MDL-nummer MFCD00837757
InChI-nyckel NOYFLUFQGFNMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-quinoxaline, quinoxaline, 6-bromo, 6-bromobenzopyrazine, acmc-209krf, 6-bromoquinoxaline, ksc269e9f
PubChem CID 610939
IUPAC-namn 6-bromokinoxalin
LEDER BrC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoquinoxaline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 209.05
Procent renhet 97%