Läs mer
6-Bromovanillin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Bromovanillin |
| CAS | 60632-40-8 |
| Molekylformel | C8H7BrO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 6-Bromovanillin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7BrO3/c1-12-8-2-5(4-10)6(9)3-7(8)11/h2-4,11H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(C=O)c(Br)cc1O |
| IUPAC-namn | 2-bromo-4-hydroxy-5-methoxybenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.04 |
| Formel vikt | 229.9579 |