Läs mer
6-Bromoveratraldehyde, 97%
Produktkod. 11480124
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480124 5 g 5g
11490124 25 g 25g
11400134 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13591.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5392-10-9 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
6-Bromoveratraldehyd användes vid framställning av bensylkromenylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 6-Bromoveratraldehyd användes vid framställning av bensylkromenylaminer.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5392-10-9
Molekylformel C9H9BrO3
Molekylvikt (g/mol) 245.07
MDL-nummer MFCD00003301
InChI-nyckel UQQROBHFUDBOOK-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Bromoveratraldehyde
Smältpunkt 147°C to 152°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2052355
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-methoxy-1-naphthaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, unii-7q7tx7tb9e, 7q7tx7tb9e, 2-methoxy-1-naphthylaldehyde, 2-methoxy-naphthalene-1-carbaldehyde, 2-methoxynaphthalenecarbaldehyde, 2-methoxy-1-naphthaldehyd, 2-methoxynaphthaldehyde
Löslighetsinformation Insoluble in water.
LEDER COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1OC
IUPAC-namn 2-metoxinaftalen-1-karbaldehyd
PubChem CID 79352
Formel vikt 245.08
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.