Läs mer
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, TRC
Produktkod. 30344333
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30344333 10 mg
1 options
Produktkod. 30344333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69218010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
CAS 1330172-81-0
Molekylformel C18 H30 N2 O
Kvantitet 10 mg
Synonym Hexanamide, 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
InChI formel InChI=1S/C18H30N2O/c1-4-5-13-19-14-8-6-7-12-17(21)20-18-15(2)10-9-11-16(18)3/h9-11,19H,4-8,12-14H2,1-3H3,(H,20,21)
LEDER CCCCNCCCCCC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC-namn 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide
Molekylvikt (g/mol) 290.44
Formel vikt 290.2358