missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| CAS | 1330172-81-0 |
| Molekylformel | C18 H30 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexanamide, 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 6-(Butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30N2O/c1-4-5-13-19-14-8-6-7-12-17(21)20-18-15(2)10-9-11-16(18)3/h9-11,19H,4-8,12-14H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCCCNCCCCCC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| IUPAC-namn | 6-(butylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)hexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vikt | 290.2358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?